Få mere at vide
Titaniumdioxid, TRC
Artikelnummer. 30009163
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009163 10 g
30003779 25 g
30003923 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009163 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT44677510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13463-67-7
Molekylær formel O2 Ti
Molekylvægt (g/mol) 79.87
Synonym Titanium dioxide, TiO2
IUPAC navn Dioxotitanium
SMIL O=[Ti]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium dioxide
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/2O.Ti
Formel vægt 79.9378