Få mere at vide
Titanium Dioxide, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15598264 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15598264 500 g Poly Bottle 500g
1 options
Artikelnummer. 15598264 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 416201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium Dioxide
CAS 13463-67-7
Mængde 500 g
Molekylær formel O2Ti
MDL nummer MFCD00011269 MFCD00210650
Synonym titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
InChI nøgle GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=[Ti]=O
IUPAC navn dioxotitanium
Molekylvægt (g/mol) 79.87
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
Formel vægt 79.9
Grad BAKER ANALYZED™ Reagent
Emballage Poly Bottle
Specifik vægtfylde 1L = 4.26kg