Få mere at vide
Titan(diisopropoxid)bis(2,4-pentandionat), 75% i isopropanol, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Beskrivelse
Titan(diisopropoxid)bis(2,4-pentandionat) bruges som katalysator, der anvendes i sol-gel, coating, primer og tværbinding.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Titanium (diisopropoxide) bis (2,4-pentanedionate) |
| Farve | Brun |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN1219 |
| Flammepunkt | 18°C (61°F) |
| Opløselighedsinformation | Hydrolyze with water. |
| Formel vægt | 364.3 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 75% in isopropanol |
| Lugt | Alcohol-like |
| Vis mere |