Få mere at vide
Titaniumkube, 9,5x9,5x9,5 mm (0,37x0,37x0,37 tommer), 99,99 % (metalbasis)
Artikelnummer. 15415945
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
5 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15415945 5 Pc. Pakke med 5
15405945 1 Pc. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15415945 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010380.KJ
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47,87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-32-6
Molekylær formel Ti
Molekylvægt (g/mol) 47.87
MDL nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI nøgle RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC navn titanium
SMIL [Ti]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium cube
Navn note 9.5x9.5x9.5mm (0.37x0.37x0.37 in.)
Mængde 5 Pc.
Lugt Odorless
Vægt ≈3.9g/cube
Form Cube
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.99%