Få mere at vide
Titanium carbide, nanopowder
Artikelnummer. p-4408007
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 15432077
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044922.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12070-08-5 | CTi | 59.88 g/mol
Titancarbid bruges til fremstilling af slidbestandige værktøjer, skærende værktøjer, Som belægning til slibende stållejer, i form af nano titanium carbid keramik i optiske applikationer, Forbedring af ledningsevnen af materialer og som et kernedannende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12070-08-5
Molekylær formel CTi
Molekylvægt (g/mol) 59.88
MDL nummer MFCD00011268
InChI nøgle YXIVWSJCLXKLJL-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn methanidylidynetitaniumylium
SMIL [C-]#[Ti+]
Tekniske data
Kogepunkt 4820°C
Kemisk navn eller materiale Titanium carbide
Smeltepunkt ∽3140°C
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in nitric acid and aqua regia. Insoluble in water.
Formel vægt 59.91
Tæthed 4.93