Få mere at vide
Titanium carbide, nanopowder
Artikelnummer. 15452077
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15452077 100 g 100g
15432077 5 g 5g
15442077 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15452077 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044922.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12070-08-5 | CTi | 59.88 g/mol
Titancarbid bruges til fremstilling af slidbestandige værktøjer, skærende værktøjer, Som belægning til slibende stållejer, i form af nano titanium carbid keramik i optiske applikationer, Forbedring af ledningsevnen af materialer og som et kernedannende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12070-08-5
Molekylær formel CTi
Molekylvægt (g/mol) 59.88
MDL nummer MFCD00011268
InChI nøgle YXIVWSJCLXKLJL-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn methanidylidynetitaniumylium
SMIL [C-]#[Ti+]
Tekniske data
Kogepunkt 4820°C
Kemisk navn eller materiale Titanium carbide
Smeltepunkt ∽3140°C
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Soluble in nitric acid and aqua regia. Insoluble in water.
Formel vægt 59.91
Tæthed 4.93