Få mere at vide
Titancarbid, 99,5% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4408006
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Artikelnummer. 11359307
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040178.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12070-08-5 | CTi | 59.88 g/mol
Anvendes til fremstilling af cermets og slidstærk overfladebelægning på metaldele.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12070-08-5
Molekylær formel CTi
Molekylvægt (g/mol) 59.88
MDL nummer MFCD00011268
InChI nøgle YXIVWSJCLXKLJL-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn methanidylidynetitaniumylium
SMIL [C-]#[Ti+]
Tekniske data
Kogepunkt 4820°C
Kemisk navn eller materiale Titanium carbide
Smeltepunkt ∽3140°C
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.5% (metals basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 59.91
Tæthed 4.93 g/mL