Få mere at vide
Titancarbid, 99,5% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359307
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11359307 50 g 50g
11339307 250 g 250g
11349307 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11359307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040178.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12070-08-5 | CTi | 59.88 g/mol
Anvendes til fremstilling af cermets og slidstærk overfladebelægning på metaldele.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12070-08-5
Molekylær formel CTi
Molekylvægt (g/mol) 59.88
MDL nummer MFCD00011268
InChI nøgle YXIVWSJCLXKLJL-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn methanidylidynetitaniumylium
SMIL [C-]#[Ti+]
Tekniske data
Kogepunkt 4820°C
Kemisk navn eller materiale Titanium carbide
Smeltepunkt ∽3140°C
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.5% (metals basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 59.91
Tæthed 4.93 g/mL