Få mere at vide
Titanium borid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4782192
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11381139
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011364.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Titaniumborid bruges i tætningssliddele og skærende værktøjer. Det bruges til at lave ballistisk rustning på grund af dets høje hårdhed. Det bruges til at udgøre kompositmaterialer, hvor tilstedeværelsen af materialet tjener til at øge styrke og brudsejhed af matrixen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12045-63-5
Molekylær formel B2Ti
Molekylvægt (g/mol) 69.487
MDL nummer MFCD00049595
InChI nøgle QYEXBYZXHDUPRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium boride,
PubChem CID 131664302
IUPAC navn bor; titanium
SMIL [B].[B].[Ti]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium Boride
Smeltepunkt 3225°C
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Soluble in hydrogen peroxide and sulfuric acid.
Formel vægt 69.5
Tæthed 4.38