Få mere at vide
Titanium borid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381139
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11381139 50 g 50g
11391139 250 g 250g
11371139 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11381139 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011364.18
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Titaniumborid bruges i tætningssliddele og skærende værktøjer. Det bruges til at lave ballistisk rustning på grund af dets høje hårdhed. Det bruges til at udgøre kompositmaterialer, hvor tilstedeværelsen af materialet tjener til at øge styrke og brudsejhed af matrixen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12045-63-5
Molekylær formel B2Ti
Molekylvægt (g/mol) 69.487
MDL nummer MFCD00049595
InChI nøgle QYEXBYZXHDUPRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium boride,
PubChem CID 131664302
IUPAC navn bor; titanium
SMIL [B].[B].[Ti]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium Boride
Smeltepunkt 3225°C
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Soluble in hydrogen peroxide and sulfuric acid.
Formel vægt 69.5
Tæthed 4.38