Få mere at vide
Titanborid, 99,5% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4408005
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11495320
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044558.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Anvendes som katodemateriale ved aluminiumssmeltning og kan formes ved elektrisk udladningsbearbejdning. Specialiserede applikationer inden for områder som slagfast panser, skærende værktøjer, digler, neutronabsorbere og slidbestandige belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12045-63-5
Molekylær formel B2Ti
Molekylvægt (g/mol) 69.487
MDL nummer MFCD00049595
InChI nøgle QYEXBYZXHDUPRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium boride,
PubChem CID 131664302
IUPAC navn bor; titanium
SMIL [B].[B].[Ti]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium boride
Smeltepunkt 3225°C
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.5% (metals basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 69.5
Tæthed 4.38