Få mere at vide
Titanborid, 99,5% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Anvendes som katodemateriale ved aluminiumssmeltning og kan formes ved elektrisk udladningsbearbejdning. Specialiserede applikationer inden for områder som slagfast panser, skærende værktøjer, digler, neutronabsorbere og slidbestandige belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Titanium boride |
| Smeltepunkt | 3225 °C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 250 g |
| Analyseprocentområde | 99,5 % (metalbasis) |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 69.5 |
| Tæthed | 4.38 |