Få mere at vide
Titaniumaluminid, 99,5% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7076345
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11368117
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 022895.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Anvendes i flyturbinemotorer, udstødningsventiler og turboladere til personbilmotorer, mellemproces for nogle mølleprodukter.
Titaniumaluminid bruges i flyturbinemotorer, udstødningsventiler og turboladere til personbilmotorer, mellemproces for nogle mølleprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12004-78-3
Molekylær formel Al3Ti
Molekylvægt (g/mol) 128.812
MDL nummer MFCD00054094
InChI nøgle OQPDWFJSZHWILH-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium aluminum, aluminum, compd. with titanium 3:1, aluminum; titanium, aluminum, compound with titanium 3:1
PubChem CID 6336852
IUPAC navn aluminium; titanium
SMIL [Al].[Al].[Al].[Ti]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium aluminide
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
FN nummer UN3178
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Procent renhed 99.5%
Emballage Plastflaske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Titanium aluminide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i