Få mere at vide
Titanium aluminide, -325 mesh, 99.5% (metals basis)
Artikelnummer. p-7080457
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11389259
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 088393.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 12003-96-2 | AlTi3+3 | 170.583 g/mol
Det finder anvendelse i flere applikationer, herunder biler og fly. Bruges også i luftrammer, investeringsstøbning, turboladerrotorer og tråd-/fibermetalmatrixkompositter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12003-96-2
Molekylær formel AlTi3+3
Molekylvægt (g/mol) 170.583
MDL nummer MFCD00210656
InChI nøgle JRDVYNLVMWVSFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum 3+ ion trititanium, aluminum, compd. with titanium 1:1
PubChem CID 44153015
IUPAC navn aluminium; titanium
SMIL [Al+3].[Ti].[Ti].[Ti]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium aluminide
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3089
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Procent renhed 99.5%
Lugt Odorless
Følsomhed Air Sensitive