Få mere at vide
Titanium aluminide, -325 mesh, 99.5% (metals basis)
Artikelnummer. 11389259
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11389259 10 g 10g
11399259 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11389259 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 088393.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 12003-96-2 | AlTi3+3 | 170.583 g/mol
Det finder anvendelse i flere applikationer, herunder biler og fly. Bruges også i luftrammer, investeringsstøbning, turboladerrotorer og tråd-/fibermetalmatrixkompositter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12003-96-2
Molekylær formel AlTi3+3
Molekylvægt (g/mol) 170.583
MDL nummer MFCD00210656
InChI nøgle JRDVYNLVMWVSFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum 3+ ion trititanium, aluminum, compd. with titanium 1:1
PubChem CID 44153015
IUPAC navn aluminium; titanium
SMIL [Al+3].[Ti].[Ti].[Ti]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium aluminide
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3089
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Procent renhed 99.5%
Lugt Odorless
Følsomhed Air Sensitive