Få mere at vide
Sonics Materials™ Titanium legering udskiftelig spids
Artikelnummer. 10374882
Skift visning
Diameter (metrisk):
13 mm
19 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
10374882 19 mm Hver
10364882 13 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10374882 Leverandør Sonics Materials™ Leverandørnr. 6300407
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Robust pålidelig erstatningsspids til sonde, der er fremstillet af titanlegering Ti-6Al-4V og kan autoklaveres.
Udskiftelige spidser er fremstillet af titanlegering Ti-6Al-4V og kan autoklaveres.
Tekniske data
Produkttype Udskiftelig spids
Diameter (metrisk) 19 mm
Materiale Titanium legering
Emballagemængde 1 stk.