Få mere at vide
Sonics Materials™ Titanium legering udskiftelig spids
Artikelnummer. 10364882
Skift visning
Diameter (metrisk):
13 mm
19 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
10364882 13 mm Hver
10374882 19 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10364882 Leverandør Sonics Materials™ Leverandørnr. 6300406
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Robust pålidelig erstatningsspids til sonde, der er fremstillet af titanlegering Ti-6Al-4V og kan autoklaveres.
  • Den udskiftelige spids til sonden del nr. 630-0560 er fremstillet
  • fra titanlegering Ti-6Al-4V og er autoklaverbar
  • Diameter: 1 ⁄2 (13 mm)
  • Tråd: 1 ⁄4 - 20
  • Del nr. 630-0406
  • Lavt volumen kontinuerligt flow
Tekniske data
Produkttype Udskiftelig spids
Diameter (metrisk) 13 mm
Materiale Titanium legering
Emballagemængde 1 stk.