Få mere at vide
Thermo Scientific™ Target2™ Regenererede cellulosesprøjtefiltre
Beskrivelse
Tilføjelse af et sprøjtefiltreringstrin før injektion hjælper ikke kun med at sikre mere ensartede og pålidelige resultater; det hjælper også med at beskytte sarte instrumenter og forlænger kolonnens levetid. Fås i størrelser og membrantyper for at opfylde ethvert applikationsbehov, Thermo Scientific™ Target2™ Sprøjtefiltre giver renere prøveekstrakter ved at fjerne forstyrrende materialer og fine partikler.Target2 Regenerated Cellulose Sprøjtefiltre bruges til lav uspecifik bindingsapplikationer, såvel som vævskulturmediefiltrering og generel biologisk prøvefiltrering.
- Lavt ekstraherbare membraner og huse sikrer, at der ikke tilføjes filterbårne forurenende stoffer til din prøve
- Ydeevnetestet under faktiske HPLC-forhold
- 30 mm produkter er trykbedømt til 120 psi
- Husene er fremstillet af opløsningsmiddelbestandige, lav-ekstraherbare polypropylenharpikser, der er specifikt udvalgt til bred kompatibilitet med almindelige HPLC-prøvematricer
- Kan filtrere opløsninger ved temperaturer op til 100 ̊C
- Sprøjtefiltre kan autoklaveres ved 125 ̊C i 15 minutter
- Forbedret Luer Lock-indgang forhindrer lækage; udløbsfitting er en han-luer-slip-fitting i standardstørrelse for nem filtratopsamling
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Mål polypropylen sprøjtefilterhuse opfylder kravene i 21 CFR 177.1520. Membran: HPLC-certificeret regenereret cellulose. |
| Farve | Lysebrun |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale (membran) | Regenereret cellulose |
| Porestørrelse | 0,45 μm |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | HPLC, SPE |
| Hold volumen op (efter luftrensning) | <157μ L |
| Materiale til hus | Polypropylen |
| Forfilter | Nej |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.