Få mere at vide
Honeywell™ Titan arbejdspositioneringsnøgle
Artikelnummer. 12624983
Skift visning
Længde (metrisk):
1.8 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
12624983 1.8 m Hver
1 options
Artikelnummer. 12624983 Leverandør Honeywell™ Leverandørnr. 1008287
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    550.20 DKK
    441.76 DKK / Pakke med 1
    Spare 108.44 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 10-02-2027
Ideel positioneringssnor til en bred vifte af applikationer, herunder konstruktion og generel vedligeholdelse.
  • Brugervenlig faldsikring
  • Opfylder kravene i industrien og byggeriet
  • Ideel til dem, der arbejder i højden i en sikker og understøttet håndfri position
  • Anbefales til brug i byggeri
  • Kritisk værktøj til arbejderbeskyttelse, der kombinerer mobilitet med uovertruffen komfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EC Kategori PPE: 3, AQ: ISO 9001/2000, EF-certifikat: 333, EF-attest: 0082/490/160/10/10/0284, i overensstemmelse med EN 358
Inkluderer Løkke og 2 karabinhager med drejelås (21 mm)
Længde (metrisk) 1.8 m
Materiale Polyamid