Få mere at vide
Gestigkeit Harry™ Titan kogeplade, omgivende til °600 C, aluminiumslegering
Beskrivelse
- Effektiv isolering gør, at kogepladen kan bruges på arbejdsflader, der ikke er varmebestandige
- Isoleret hængslet låg designet til at holde varmetabet på et absolut minimum
- Temperatur styret af temperatur- eller programregulator
- Med temperaturregulator holdes kogepladens samlede varmeflade på en konstant valgt temperatur
- Programregulator tillader, at der kan arbejdes med temperaturprofiler, dvs. udvalgte opvarmnings-, afkølings- og stopfaser (maks. 5 trin), hvor hver fase kan vare op til 5 timer 59 minutter
Tekniske data
Tekniske data
| Topplademateriale | Aluminiumslegering |
| Størrelse | 9 x 6,3 tommer. |
| Temperatur (metrisk) | Omgivelsestemperatur til 600 °C |
| Vægt (engelsk) | 22 lb. |
| Højde (metrisk) | 145 mm |
| Længde (metrisk) | 1.5 mm |
| Vægt (metrisk) | 10 kg |
| Watt | 2000 W |
| Elektriske krav | 220/240 V, 50/60Hz, 2000 w |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Vis mere |