Få mere at vide
Endecotts™ Titan 450 Sieve Shaker
Artikelnummer. 15583944
Skift visning
Partikelstørrelse:
20μ m til 125 mm
Artikelnummer. Partikelstørrelse
15583944 20μ m til 125 mm
1 options
Artikelnummer. 15583944 Leverandør Endecotts™ Leverandørnr. T450/23050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Endecotts Titan 450 er en vibrerende rystemaskine, der bruges til at udføre sigtetest i forbindelse med sigtestabler til partikelstørrelse af forskellige materialeprøver.
  • Elektromagnetisk drev til støjsvag og praktisk talt vedligeholdelsesfri drift
  • Nemt indstillet til maksimal effektivitet
  • Digitale kontroller til nem og pålidelig betjening via eksternt interface
  • Økonomisk
  • Ingen mekaniske bevægelige dele
  • Velegnet til våd eller tør sigtning
Certificeringer
CE
Tekniske data
Elektriske krav 230 V, 50 Hz
Produkttype Rystesi
Diameter (engelsk) 12 tommer, 18 tommer.
Diameter (metrisk) 250/300/315/350/400/450 mm
Model- Titan 450 gulvmodel
Antal sigter 7 fuld højde (450 mm/18 in. dia. sigter)
Partikelstørrelse 20μ m til 125 mm
Timer rækkevidde Digital, 00:10 99:50 min. (ekstern enhed)