Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Scott™ Ansigtsvæv
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12628835
Dimensioner (L x B):
215 x 186 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2100
Artikelnummer. 12628835
Brand: Kimberly-Clark™ 8837
Giv betroet Scott™ blødhed og ydeevne på kontorer og hoteltoiletter, der har et image af høj kvalitet. Scott™ Facial Tissues projicerer en atmosfære af komfort og pleje, samtidig med at de fremmer brugerhygiejne og personlige standarder.
Flad æske emballage designet komplementerer de fleste miljøer. Hygiejnisk og økonomisk udlevering, FSC certificerede væv kan bruges sammen med Kimberly Clark Professional™ Vægmonteret dispenser til ansigtsvæv.
  • Hvid
  • 2-lags ansigtsservietter
  • 100 % genbrugsfiber
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Væv
Længde (engelsk) 8,5 tommer
Længde (metrisk) 215 mm
Bredde (engelsk) 7,3''
Bredde (metrisk) 186 mm
Materiale AIRFLEX stof
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 215 x 186 mm
Til brug med (applikation) For pålidelighed på steder, der kræver konsistens, kvalitet og værdi
Emballagemængde 21 kartoner x 100 ark (2.100 i alt)
Ply 2-ply