Få mere at vide
Epredia™ TissueLoc™ Tissue Cassettes, White
Shop alle Epredia produkter
Farve:
Aqua
Blå
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Lilla
Lyserød
Tan
fersken
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
Beskrivelse
- Three-sided writing surface ensures positive identification from grossing to filing
- Solvent- and decalcifier-resistant and compatible with microwave techniques
- Eleven colors allow for easy specimen coding
Tekniske data
Tekniske data
| Pore stil | Slotted Pore |
| Lukketype | Hinged |
| Farve | fersken |
| Produkttype | Tissue Cassette |