Få mere at vide
Epredia™ TissueLoc™ Kassette IV biopsikassetter
Shop alle Epredia produkter
Farve:
Beige
Blå
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Lavendel
Lysegrøn
Orange
Pink (Pink)
Tan
lilla
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
Trykning
- Overfladefinish og forstærkede printflader er konstrueret til at optimere printkvaliteten
- Rørdesignet er præcist konstrueret til at reducere blokering og forhindre nedetid
Bruttering, forarbejdning og indlejring
- Kassettedesign og flowegenskaber testet for at sikre effektiv reagensudveksling
- Åbnings- og lukkekræfter justeret til brugervenlighed, samtidig med at værdifulde vævsprøver beskyttes
Sektionering
- Præcisionsteknik for solid forbindelse til mikrotomer
Arkivering
- Kassetteoverfladestruktur optimerer scanbarheden til arkivering
Tekniske data
Tekniske data
| Pore stil | Små Firkanter |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mængde | 1000/Cs. |
| Lukketype | Separat låg, baghængsel |
| PrintMate kompatibel | Nej |
| Farve | Beige |
| Produkttype | TissueLoc Kassette IV med farvematchede låg |