Få mere at vide
Kimble Chase™ Replacement PTFE Pestle for Kimble™ Kontes™ DUALL™ Tissue Ginder, Size 20
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- Ideal for soft tissue such as brain or liver
- Strong construction allows the pestle to be motor-driven
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Ideel til blødt væv som hjerne og lever |
| Til brug med (udstyr) | Kimble DUALL Tissue Grinder |
| Kapacitet (metrisk) | 50 pmol RNA pr. reaktion |
| Længde (metrisk) | 155 mm |
| Materiale | PTFE |
| Størrelse | 20 |
| Produkttype | støder |