Få mere at vide
R&D Systems™ Tissue Glue Kit
Artikelnummer. 18620494 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
50 ml
Artikelnummer. Mængde
18620494 50 ml
1 options
Artikelnummer. 18620494 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. NBP312174
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3855.00 DKK
    3645.60 DKK / 1 sæt
    Spare 209.40 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 50 ml
Applikationer Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Produktlinje Novus