Få mere at vide
TPP Techno Plastic Products AG Vævskultur testplade
Antal Wells:
6
12
48
96
Well Shape:
Flad bund (F-brønd)
Rund bund (U-brønd)
Diameter (metrisk) Brønd:
6,4 mm
10,6 mm
15,4 mm
21 mm
33,9 mm
Beskrivelse
- Opto-mekanisk behandling af vækstområde for optimal celleadhæsion
- Låg med udluftningssystem garanterer kontrolleret gasudveksling med lav fordampning
- Skrå kant tillader kun placering af låget i én position
- Gult markeringsområde på låg og plade sikrer korrekt lågorientering: gul på gul– kamp!
- Rammet grebsområde sikrer et sikkert greb og forhindrer, at låget ved et uheld løftes af
- Tydelig alfanumerisk mærkning mellem brøndene for nem orientering under mikroskopi, let at se sorte alfanumeriske tegn på siden
- Vækstområde kun i sfærisk zone
- Absolut flad vækstflade
- Alle TPP pladestørrelser (6, 12, 24, 48 og 96-brønde) stables sikkert sammen
- Luftventiler i pladebunden forhindrer kondens og giver ensartet luftstrøm mellem stablede plader
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015 |
| Format | 96-brønds |
| Indhold og opbevaring | Intet direkte sollys, stuetemperatur, ingen raske temperaturændringer |
| Oversigt | TC Plade, Perfekt Planar |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Emballage | Enkelt lille emballageenhed |
| Indbindingstype | Ental |
| Farve | Klar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (udstyr) | Cellekulturrutine |
| Vis mere |