Få mere at vide
TPP™ Fladsidede cellekulturkolber
Artikelnummer. 11371694
Kapacitet (metrisk):
15 mL
65 mL
165 mL
410 mL
Kulturområde:
150 cm 2
25 cm 2
300 cm 2
75 cm 2
Volumen (metrisk) Virker:
15 til 45 ml
3 til 8 ml
30 til 85 ml
8 til 22 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Pakke med 18
Pakke med 36
Artikelnummer. 11371694
Brand: TPP™ 90076
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polystyren for krystalklar gennemsigtighed. TPP™ Vævskulturkolber giver forbedret celleadhæsion og vækst gennem opto-mekanisk vævskultur behandlet vækstområde.
  • Overfladeaktiveret, ensartet flad vækstoverflade
  • Halsens geometri reducerer risikoen for, at medierne falder over
  • Stabil, skridfri stabling af flere TPP kolber
  • Meget synligt bilateralt markeringsområde
  • Hvide og nøjagtige volumeninddelinger til optisk kontrol af fyldevolumen
  • Geometri af halsen garanterer total adgang til TPP pipetter, TPP ophuggere og den TPP spatel
  • Ingen døde hjørner = 100 % cellehentning
  • Fremragende adgang til pipetter, vævsskrabere og vævsspatel
  • Afmærkningsområde med streger på begge sider
  • Øget overløbshøjde reducerer risikoen for at medierne skrider
Tekniske data
Lukningsmateriale Polyethylen
Kapacitet (metrisk) 65 mL
Materiale Polystyren
Inkluderer Filterhætte med PTFE-membran; porestørrelse 0,22 μm
Overfladebelægning Vævskultur behandlet
Lukketype Filterskruelåg
Kulturområde 75 cm 2
Volumen (metrisk) Virker 8 til 22 ml