Få mere at vide
TPP™ Tissue Culture Flasks
Artikelnummer. p-7083532
Volumen (metrisk) Virker:
30 til 85 ml
Artikelnummer. 11341744
Brand: TPP™ 90300
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overfladeaktiveret, ensartet flad vækstoverflade med krystalklar gennemsigtighed
  • Overfladeaktiveret, ensartet flad vækstoverflade
  • Krystalklar gennemsigtighed
  • Halsens geometri reducerer risikoen for, at medierne falder ned
  • Stabil, skridfri stabling af flere TPP kolber
  • Meget synligt bilateralt markeringsområde
  • Hvide og nøjagtige volumeninddelinger til optisk kontrol af fyldevolumen
Tekniske data
Oversigt Mål: 275 x 170 x 50 mm
Materiale Polystyren
nr. pr. sag 18
Uddannet Ja
Bund form Flad
Kulturområde 300 cm 2
Volumen (metrisk) Virker 30 til 85 ml