Få mere at vide
TPP™ Tissue Culture Flasks
Volumen (metrisk) Virker:
30 til 85 ml
Beskrivelse
Overfladeaktiveret, ensartet flad vækstoverflade med krystalklar gennemsigtighed
- Overfladeaktiveret, ensartet flad vækstoverflade
- Krystalklar gennemsigtighed
- Halsens geometri reducerer risikoen for, at medierne falder ned
- Stabil, skridfri stabling af flere TPP kolber
- Meget synligt bilateralt markeringsområde
- Hvide og nøjagtige volumeninddelinger til optisk kontrol af fyldevolumen
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Mål: 275 x 170 x 50 mm |
| Materiale | Polystyren |
| nr. pr. sag | 18 |
| Uddannet | Ja |
| Bund form | Flad |
| Kulturområde | 300 cm 2 |
| Volumen (metrisk) Virker | 30 til 85 ml |