Få mere at vide
Bel Art™ Flaskestativer til vævskultur
Artikelnummer. p-8576008 Shop alle SP Scienceware produkter
Stillinger:
5
12
Artikelnummer. 11722016
Brand: Bel Art™ F189700001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reoler forhindrer dominoeffekten af, at kolber vælter over hinanden.
  • Disse polypropylenstativer rummer 25cc, 75cc, 50 til 75 ml eller 250 til 260 ml eller lignende størrelse vævskulturkolber i lodret position
  • Rektangulære huller i top- og midterpladerne stabiliserer kolberne og forhindrer, at de vælter
  • Organiser nemt kolber for at forbedre behandlingen og for at undgå fejl ved indsamling af brugte medier, medieskift, vask af cellemonolag, trypsinisering og udsåning af celler
  • Greb i hver ende gør håndteringen af stativet nem og muliggør sikker transport af kolberne til inkubatoren
  • Damp kan autoklaveres ved °121 C (250 °F)
Tekniske data
Produkttype Flaskestativ
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Holder Kolber
Materiale Polypropylen
Stillinger 12
Form Rektangulær
Hylder 3 niveauer
Stabelbar Ja, når det er tomt
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 50 til 75 mL fladsidet vævskulturkolbe
Temperaturområde (metrisk). 121 °C
Dimensioner (L x B x H) 23 x 13,7 x 10,7 cm (9,1 x 5,4 x 4,2 tommer)
Længde (metrisk) 230 mm
Bredde (metrisk) 137 mm
Højde (metrisk) 10.7 cm
Højde (engelsk) 4,2 tommer.