Få mere at vide
Bel Art™ Flaskestativer til vævskultur
Artikelnummer. 11732016
Skift visning
Stillinger:
5
12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stillinger
11732016 5
11722016 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11732016 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. F189700002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    587.00 DKK
    479.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 107.69 DKK
    18% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Reoler forhindrer dominoeffekten af, at kolber vælter over hinanden.
  • Disse polypropylenstativer rummer 25cc, 75cc, 50 til 75 ml eller 250 til 260 ml eller lignende størrelse vævskulturkolber i lodret position
  • Rektangulære huller i top- og midterpladerne stabiliserer kolberne og forhindrer, at de vælter
  • Organiser nemt kolber for at forbedre behandlingen og for at undgå fejl ved indsamling af brugte medier, medieskift, vask af cellemonolag, trypsinisering og udsåning af celler
  • Greb i hver ende gør håndteringen af stativet nem og muliggør sikker transport af kolberne til inkubatoren
  • Damp kan autoklaveres ved °121 C (250 °F)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Holder Kolber
Materiale Polypropylen
Stillinger 5
Form Rektangulær
Stabelbar Ja, når det er tomt
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 250 til 260 ml kolber
Mængde 1 hver
Temperaturområde (metrisk). 121 °C
Dimensioner (L x B x H) 29.7 x 12.5 x 13.2 cm
Længde (metrisk) 29.7 cm
Produkttype Flaskestativ
Hylder 3 niveauer
Højde (metrisk) 13.2 cm
Array 5 x 1
Bredde (metrisk) 12.5 cm