Få mere at vide
Bel Art™ Flaskestativer til vævskultur
Artikelnummer. 11722016
Skift visning
Stillinger:
5
12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stillinger
11722016 12
11732016 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11722016 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. F189700001
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Reoler forhindrer dominoeffekten af, at kolber vælter over hinanden.
  • Disse polypropylenstativer rummer 25cc, 75cc, 50 til 75 ml eller 250 til 260 ml eller lignende størrelse vævskulturkolber i lodret position
  • Rektangulære huller i top- og midterpladerne stabiliserer kolberne og forhindrer, at de vælter
  • Organiser nemt kolber for at forbedre behandlingen og for at undgå fejl ved indsamling af brugte medier, medieskift, vask af cellemonolag, trypsinisering og udsåning af celler
  • Greb i hver ende gør håndteringen af stativet nem og muliggør sikker transport af kolberne til inkubatoren
  • Damp kan autoklaveres ved °121 C (250 °F)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Holder Kolber
Materiale Polypropylen
Stillinger 12
Form Rektangulær
Stabelbar Ja, når det er tomt
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 50 til 75 mL fladsidet vævskulturkolbe
Temperaturområde (metrisk). 121 °C
Dimensioner (L x B x H) 23 x 13,7 x 10,7 cm (9,1 x 5,4 x 4,2 tommer)
Længde (metrisk) 230 mm
Højde (engelsk) 4,2 tommer.
Produkttype Flaskestativ
Hylder 3 niveauer
Højde (metrisk) 10.7 cm
Bredde (metrisk) 137 mm