Få mere at vide
TPP Techno Plastic Products AG Vævskulturkolbe
Artikelnummer. p-7230543
Kulturområde:
115 cm2
150 cm 2
25 cm 2
300 cm 2
75 cm 2
Artikelnummer. 17285426
Brand: TPP Techno Plastic Products AG 90028
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vævskulturkolbe med aftagelig folie
  • Vævskulturkolbe med peel-off folie 25 - 300 cm2
  • Fås i alle størrelser: 25 - 300 cm2
  • Folie pilles af for at muliggøre en stor, direkte adgang til dyrkningskammeret
  • Stor klemt klap for et fast greb
  • Kolben kan ikke lukkes igen, efter at folien er blevet pillet af
  • Den leveres med filterskruelåg. Et indre tryk på mere end 0,03 bar i kolben uden trykudligning kan hæve folien og resultere i lækage.
  • Stablering giver stabil og skridfri hæftning af flere kolber
  • Ventilationsåbninger til jævn udluftning mellem stablede kolber
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Materiale Polystyren
Inkluderer Peel-off folie, filterskruelåg
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Engangsbrug
Uddannet Ja
Mundstil Brede
Sterilitet Steril
Bund form Flad
Lukketype Udluftet
Kulturområde 25 cm 2
Lukkestørrelse 38 x 45 cm
Dimensioner (L x B x H) 92 x 51 x 31 cm