Få mere at vide
TPP Techno Plastic Products AG Vævskulturkolbe
Kulturområde:
115 cm2
150 cm 2
25 cm 2
300 cm 2
75 cm 2
Beskrivelse
- Vævskulturkolbe med peel-off folie 25 - 300 cm2
- Fås i alle størrelser: 25 - 300 cm2
- Folie pilles af for at muliggøre en stor, direkte adgang til dyrkningskammeret
- Stor klemt klap for et fast greb
- Kolben kan ikke lukkes igen, efter at folien er blevet pillet af
- Den leveres med filterskruelåg. Et indre tryk på mere end 0,03 bar i kolben uden trykudligning kan hæve folien og resultere i lækage.
- Stablering giver stabil og skridfri hæftning af flere kolber
- Ventilationsåbninger til jævn udluftning mellem stablede kolber
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Materiale | Polystyren |
| Inkluderer | Peel-off folie, filterskruelåg |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Engangs | Engangsbrug |
| Uddannet | Ja |
| Mundstil | Brede |
| Sterilitet | Steril |
| Bund form | Flad |
| Lukketype | Udluftet |
| Vis mere |