Få mere at vide
TPP Techno Plastic Products™ Vævskultur og centrifugerørstativer
Artikelnummer. 11361794
Skift visning
Stillinger:
4 linjer
Holder:
30 x 15 ml, 20 x 50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stillinger Holder Pakningsstørrelse
11361794 4 linjer 30 x 15 ml, 20 x 50 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 11361794 Leverandør TPP Techno Plastic Products™ Leverandørnr. 99019
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen for styrke og holdbarhed. TPP™ Vævskultur- og centrifugerørstativer er sammenklappelige, hvilket sparer plads, når de ikke er i brug, og de er velegnede til rør fra 5 ml til 50 ml.
Fremstillet af polypropylen for styrke og holdbarhed. TPP™ Vævskultur- og centrifugerørstativer er sammenklappelige, hvilket sparer plads, når de ikke er i brug, og de er velegnede til rør fra 5 ml til 50 ml.
  • Alfanumerisk kodning for nem identifikation
  • Kan skilles ad og opbevares for pladsbesparelse
  • Gennemsigtig topdæk til TPP™ 99018
  • TPP™ 99018 inkluderer anti-skridbeskyttelse til brug med TPP™ 91243, 10 ml vævskultur-fladrør.
  • TPP™ 99018 egnet til 15 ml og 5 ml centrifugerør eller 10 ml vævskulturrør
  • TPP™ 99019 egnet til 15 ml eller 50 ml centrifugerør
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Gul
Holder 30 x 15 ml, 20 x 50 ml
Materiale Polypropylen
Stillinger 4 linjer
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 15 ml eller 50 ml centrifugerør
Størrelse 209 x 172 x 62 mm
Produkttype Sammenklappelige