Få mere at vide
Thermo Scientific™ Vævskulturspand til Thermo Scientific™ Sorvall™ Fire-pladser svingende skovlrotorer
Artikelnummer. 10187201 Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
Svingende skovlrotor
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10187201
Brand: Thermo Scientific™ 75006497
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med 4-steds svingende skovlrotorer 75-006-445 og 75-006-434
  • Maksimal hastighed/kraft: 3750rpm/3350xG
  • Accepterer 250 ml koniske vævskulturrør
  • Maks. rør OD xL: 62x 173 mm
Ordreinfo
Spande sælges enkeltvis; bestille korrekt mængde for at udstyre rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Svingende skovlrotor