Få mere at vide
Boekel Scientific™ Tissue Cassette Opbevaringsskab
Artikelnummer. 15965451
Skift visning
Farve:
Lysebrun
Artikelnummer. Farve
15965451 Lysebrun
1 options
Artikelnummer. 15965451 Leverandør Boekel Scientific™ Leverandørnr. 143000
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Boekel Scientific™ Tissue Cassette Opbevaringsskab er lavet af et epoxymalet koldvalset stål og har kapacitet til at opbevare op til 1.200 kassetter. Ekstra bakkeindsatser sælges separat.
  • Opbevar op til 1.200 vævskassetter
  • Stable op til tre enheder højt
  • Non-tip design
  • Hver skuffe inkluderer en gennemsigtig bakke og skumbeholdere
Tekniske data
Farve Lysebrun
Holder 1200 vævskassetter
Materiale Epoxy malet metal
Inkluderer Én klar plastbakke pr. hylde, etiketter, der kan tilpasses
Højde (engelsk) 7,75 tommer.
Højde (metrisk) 19.7 cm
Vægt (engelsk) 3 lb.
Vægt (metrisk) 1.4 kg
Bredde (engelsk) 13,25 tommer.
Bredde (metrisk) 33.7 cm