Få mere at vide
Epredia™ Tissue Cassette Ii Embedding
Shop alle Epredia produkter
Farve:
Grøn
Pakningsstørrelse:
Pakke med 750
Beskrivelse
Pore style slotted, flat 45' writing angle, acetal polymer fluorescent green locking lid to open front & back, supplied as 10 tubes of 75 cassettes Epredia Shandon
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grøn |