Få mere at vide
Tisab-løsning, ren, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
5 l
Pakningsstørrelse:
5 L
Beskrivelse
Tisab-løsning, ren, Fisher Chemical , Antal: 5L, Emballage: Plastbeholder, farveløs, pH: 5 til 7, MDL-nummer: 148650, fysisk form: flydende
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Farveløs |
| pH | 5 to 7 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 5 l |
| Formulering | Sodium Chloride, Water, 1,2-Cyclohexanediamine, Sodium Acetate |
| MDL nummer | 148650 |
| Emballage | Plastbeholder |
| Opløselighedsinformation | Miscible |