Få mere at vide
TISAB/NO3 Model Tisab Solution, WTW™
Artikelnummer. 10111681
Skift visning
Mængde:
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
4 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10111681 4 x 1 L 4 L
1 options
Artikelnummer. 10111681 Leverandør WTW Leverandørnr. 150120
 Begrænset vare
På lager
Ionstyrkejusteringsløsninger har flere opgaver: TISAB til fluoridmålinger justerer ikke kun pH-værdien, ved også at dekomplekserer de fluorholdige komplekse forbindelser. Andre ionstyrkejusteringsopløsninger sikrer en tilpasset pH-værdi samt tilsætning af et passende ledende salt for korrekt at fange koncentrationen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Emballage 4 flasker á 1L
Fysisk form Væske
pH 30
Kogepunkt 100 °C
Opløselighed Blandet med vand
Mængde 4 x 1 L