Få mere at vide
WTW™ TISAB™ Bufferløsning
Artikelnummer. 11938094
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Fluor elektrode
Pakningsstørrelse:
4 L
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11938094 Fluor elektrode 4 L
1 options
Artikelnummer. 11938094 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 140100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2495.00 DKK
    2298.54 DKK / 4 L
    Spare 196.46 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Ionstyrkejusteringsløsninger har flere opgaver: TISAB til fluoridmålinger justerer ikke kun pH-værdien, ved også at dekomplekserer de fluorholdige komplekse forbindelser. Andre ionstyrkejusteringsopløsninger sikrer en tilpasset pH-værdi samt tilsætning af et passende ledende salt for korrekt at fange koncentrationen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Fluor elektrode
Type TISAB Bufferløsning