Få mere at vide
Mettler Toledo™ TISAB 3 Løsning
Artikelnummer. 10209451
Skift visning
Mængde:
250 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10209451 250 ml 250ml
1 options
Artikelnummer. 10209451 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 51350106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1485.00 DKK
    1267.59 DKK / 250ml
    Spare 217.41 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Type TISAB 3 Løsning
Mængde 250 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ISA solution TISAB III
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask hud grundigt efter brug.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.