Få mere at vide
Tiropramidhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30457178
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30457178 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30457178 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT44690025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tiropramide Hydrochloride
CAS 53567-47-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C28 H41 N3 O3 . Cl H
Mængde 25 mg
Synonym Benzenepropanamide','α-(benzoylamino)-4-[2-(diethylamino)ethoxy]-N,N-dipropyl-','hydrochloride (1:1), Benzenepropanamide','α-(benzoylamino)-4-[2-(diethylamino)ethoxy]-N,N-dipropyl-','monohydrochloride (9CI), Benzenepropanamide','α-(benzoylamino)-4-[2-(diethylamino)ethoxy]-N,N-dipropyl-','monohydrochloride','(±)-, Alfospas, Maiorad, Tiromid, Tiropramide hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C28H41N3O3.ClH/c1-5-18-31(19-6-2)28(33)26(29-27(32)24-12-10-9-11-13-24)22-23-14-16-25(17-15-23)34-21-20-30(7-3)8-4;/h9-17,26H,5-8,18-22H2,1-4H3,(H,29,32);1H
SMIL Cl.CCCN(CCC)C(=O)C(Cc1ccc(OCCN(CC)CC)cc1)NC(=O)c2ccccc2
IUPAC navn N-[3-[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-1-(dipropylamino)-1-oxopropan-2-yl]benzamid; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 504.1
Formel vægt 503.2915
Procent renhed >95