Få mere at vide
Tiropramide Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tiropramide Hydrochloride |
| CAS | 53567-47-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C28 H41 N3 O3 . Cl H |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Benzenepropanamide','α-(benzoylamino)-4-[2-(diethylamino)ethoxy]-N,N-dipropyl-','hydrochloride (1:1), Benzenepropanamide','α-(benzoylamino)-4-[2-(diethylamino)ethoxy]-N,N-dipropyl-','monohydrochloride (9CI), Benzenepropanamide','α-(benzoylamino)-4-[2-(diethylamino)ethoxy]-N,N-dipropyl-','monohydrochloride','(±)-, Alfospas, Maiorad, Tiromid, Tiropramide hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C28H41N3O3.ClH/c1-5-18-31(19-6-2)28(33)26(29-27(32)24-12-10-9-11-13-24)22-23-14-16-25(17-15-23)34-21-20-30(7-3)8-4;/h9-17,26H,5-8,18-22H2,1-4H3,(H,29,32);1H |
| SMIL | Cl.CCCN(CCC)C(=O)C(Cc1ccc(OCCN(CC)CC)cc1)NC(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | N-[3-[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-1-(dipropylamino)-1-oxopropan-2-yl]benzamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 504.1 |
| Vis mere |