Få mere at vide
Tiron™
Artikelnummer. 10552581 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10552581 25 g Glasflaske 25g
10052060 100 g Glasflaske 100g
10378793 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10552581 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 174140250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    495.53 DKK
    445.65 DKK / 25g
    Spare 49.88 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 149-45-1 | C6H10Na2O8S2 | 320,238 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 149-45-1
Molekylær formel C6H10Na2O8S2
Molekylvægt (g/mol) 320.238
MDL nummer MFCD00149531
InChI nøgle HEOKHLCODUWALT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-Dihydroxy-1,3-benzenedisulfonic acid, disodium salt monohydrate
PubChem CID 131674010
IUPAC navn 4,5-dihydroxybenzen-1,3-disulfonsyre;molekylært hydrogen;natrium
SMIL [HH].[HH].C1=C(C=C(C(=C1S(=O)(=O)O)O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tiron™
Smeltepunkt >300,0 °C
Lineær formel (HO)2C6H2(SO3Na)2·H2O
Beilstein 11, 297
Merck Index 15, 9621
Opløselighedsinformation Solubility in water: freely soluble.
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 332.21
Tab ved tørring 4% to 6% (typically)
Emballage Glasflaske
Farve Hvid
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid, disodium salt monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid, disodium salt monohydrate