Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tiron |
| Smeltepunkt | 300 °C |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | (OH)2C6H2(SO3Na)2 · H2O |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Farve | Violet til hvidt |
| Opløselighedsinformation | 1350g/L |
| pH | 5.0 |
| Mængde | 100 g |
| Fysisk form | Fast stof |
| Vis mere |