Få mere at vide
Tirofiban, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tirofiban |
| CAS | 144494-65-5 |
| Molekylær formel | C22 H36 N2 O5 S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Tirofiban, N-(Butylsulfonyl)-O-[4-(4-piperidinyl)butyl]-L-tyrosine, Aggrestat, N-(Butylsulfonyl)-O-[4-(4-piperidinyl)butyl]-L-tyrosine, Tirofiban |
| InChI formel | InChI=1S/C22H36N2O5S/c1-2-3-16-30(27,28)24-21(22(25)26)17-19-7-9-20(10-8-19)29-15-5-4-6-18-11-13-23-14-12-18/h7-10,18,21,23-24H,2-6,11-17H2,1H3,(H,25,26)/t21-/m0/s1 |
| SMIL | C([C@H](NS(CCCC)(=O)=O)C(O)=O)C1=CC=C(OCCCCC2CCNCC2)C=C1 |
| IUPAC navn | (2S)-2-(butylsulfonylamino)-3-[4-(4-piperidin-4-ylbutoxy)phenyl]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 440.597 |
| Formel vægt | 440.234 |