Få mere at vide
Tirofiban Hydrochloride Hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tirofiban, Hydrochloride Hydrate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C22H36N2O5S.ClH.H2O/c1-2-3-16-30(27,28)24-21(22(25)26)17-19-7-9-20(10-8-19)29-15-5-4-6-18-11-13-23-14-12-18;;/h7-10,18,21,23-24H,2-6,11-17H2,1H3,(H,25,26);1H;1H2/t21-;;/m0../s1 |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 494.2217 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |