missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tirbanibulin, MedChemExpress
Beskrivelse
Tirbanibulin (KX2-391) is an inhibitor of Src that targets the peptide substrate site of Src, with GI50 of 9-60 nM in cancer cell lines.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tirbanibulin |
| CAS | 897016-82-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H29N3O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | KX2-391 KX-01 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 41.67 mg/mL (96.56 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(CC1=NC=C(C2=CC=C(OCCN3CCOCC3)C=C2)C=C1)NCC4=CC=CC=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 431.53 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?